Drukuj
cyjanek potasu 96,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26803.180EA 340 PLN
26803.180 26803.230 26803.290 26803.460
cyjanek potasu 96,0, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
cyjanek potasu
Formuła: KCN
MW: 65.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 1625
Temp. topnienia: 634
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011397
Numer CAS: 151-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3
Jednostka: 1680
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 13,07709
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Chloride (Cl) max. 0.5%
Sulfate (SO4) max. 0.04%
Sulfide (S) max. 0.003%
Phosphate (PO4) max. 0.005%
Thiocyanate (SCN) passes test (limit about 0.02%)
Iron (Fe) max. 0.03%
Lead (Pb) max. 0.0002%
Sodium (Na) max. 0.5%