Drukuj
cyjanek potasu ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26801.180EA 229 PLN
26801.180 26801.260 26801.290
cyjanek potasu ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
cyjanek potasu
Formuła: KCN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011397
Numer CAS: 151-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-792-3
Jednostka: 1680
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Sulfide (S) max. 0.003%
Sodium (Na) max. 0.5%