Drukuj
Capsaicin
Dostawca: Apollo Scientific
BIC0125-5G BIC0125-10G BIC0125-25G
APOSBIC0125-5GEA 656 PLN
APOSBIC0125-5G APOSBIC0125-10G APOSBIC0125-25G
Capsaicin
Capsaicin
Active component of cayenne pepper.
Formuła: C₁₈H₂₇NO₃
Temp. Wrzenia: 210…220 °C
Temp. topnienia: 65…68 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Numer MDL: MFCD00017259
Numer CAS: 404-86-4