Drukuj
Mikroskop pionowy, DM500
Dostawca: LEICA MICROSYSTEMS
13613215_P4 13613215_P1 13613215_P2 13613215_P3
630-3276EA 16100 PLN
630-3276 630-3273 630-3274 630-3275
Mikroskop pionowy, DM500
Mikroskopy
Leica DM500 binocular microscopes were specifically developed to facilitate science teaching. The DM500 is ideal for entry level life science courses.
  • Leica EZLite™ LED illumination provides a cool white light at 80% lower energy consumption
  • LED illumination also eliminates the need to change any bulbs
  • Pre-centred, pre-focused Abbe condenser eliminates the need for adjustments
  • Student friendly slide holder EZGuide™ helps prevent slide chipping
  • Stage with rounded edges and wear-resistant surface
  • Integrated vertical handle provides easy carrying and lifting
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ DM 500 (Package 4) DM 500 (Package 1) DM 500 (Package 2) DM 500 (Package 3)
Environmentally Preferable
Technika kontrastu Kontrast fazowy Jasne pole (BF) Kontrast fazowy Jasne pole (BF)
Head 30° nachylenie 30° nachylenie 30° nachylenie 30° nachylenie
Eyepieces WF 10×/20 mm z regulowanym wskaźnikiem i gumową muszlą oczną WF 10×/20 mm z regulowanym wskaźnikiem i gumową muszlą oczną WF 10×/20 mm z regulowanym wskaźnikiem i gumową muszlą oczną WF 10×/20 mm z regulowanym wskaźnikiem i gumową muszlą oczną
Objectives Planachromatyczny 10× ph1, 20× ph1, 40× ph1, 100× ph3 Planachromatyczny 4×, 10×, 40×, 100× (olejek immersyjny) Planachromatyczny 10× ph1, 20× ph1, 40× ph1, 100× ph3 Planachromatyczny 4×, 10×, 40×, 100× (olejek immersyjny)
Illumination LED LED LED LED