Drukuj
Reaktor z mieszadłem, GL 45, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
1200395 1200396 1200390 1200391
215-2359EA 1740 PLN
215-2359 215-2360 215-2357 215-2358
Reaktor z mieszadłem, GL 45, DURAN®
Kolby Butelki do hodowli typu spinner
DURAN®, szkło borokrzemianowe 3.3, bezbarwne, PP, PTFE, PEEK, stal nierdzewna.
  • Znacznie wydajniejsze mieszanie w porównaniu do standardowego mieszadełka magnetycznego
  • Napęd za pomocą standardowego mieszadła magnetycznego
  • Regulowany pręt mieszający odpowiedni do butli laboratoryjnych DURAN® GL 45 o pojemnościach 500 i 1000 ml
  • Może być stosowany do 500 rpm
  • Elementy mające kontakt z medium są w pełni zgodne z wymogami FDA
  • Odporność termiczna do 140 °C
Reaktor z mieszaniem DURAN® jest idealny do większości procesów mieszania stosowanych w laboratoriach np. mieszania płynów i rozpuszczania ciał stałych. Dostępne połączenia pozwalają na wprowadzenie innych mediów do butelki lub usuwanie ich w trakcie mieszania. Całe urządzenie jest autoklawowalne, dzięki temu może on być stosowany w aplikacjach biologicznych np. do prostych procesów fermentacji. Przy pomocy akcesoriów DURAN® można podłączyć dodatkowe butle z mediami lub przyłączyć elementy do sterylnego wyrównania ciśnienia.