Drukuj
Celite® Hyflo® Super Cel, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
22559.290EA 222 PLN
22559.290 22559.360
Celite® Hyflo® Super Cel, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Celite® Hyflo® Super Cel, pomocniczy materiał filtracyjny
Diatomaceous silica for filtration.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Temp. topnienia: >450 °C
Gęstość: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00132803
Numer CAS: 68855-54-9
REACH: 01-2119488518-22-XXXX
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
pH (25 °C; 10 %) 8.0 - 11.0 8,0 - 11,0
Wet density ≤ 353 g/l ≤ 353 g/l
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 85 %