Drukuj
Celite® 503, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
22553.290EA 171 PLN
22553.290 22553.360
Celite® 503, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Celite® 503, pomocniczy materiał filtracyjny
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Formuła: O₂Si
Numer CAS: 68855-54-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 11,0
Wet density ≤ 369 g/l
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 85%