Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, Aracut® Lat
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2094141/10 2094141/7 2094141/8 2094141/9
112-1609EA 0 PLN
112-1609 112-1610 112-1611 112-1612
Rękawice odporne na przecięcie, Aracut® Lat
Rękawice
Dziane rękawice wykonane w 100% z Kevlaru® z dzianinowymi mankietami i wzmocnionymi dłońmi i koniuszkami palców, wykonane z lateksu błękitnego krepowanego.
  • Naturalna powłoka lateksowa zapewnia doskonałą elastyczność i pewny chwyt
  • Optymalna oddychalność dzięki wentylowanemu tyłowi
  • Krepowana powłoka lateksowa zapewnia dobrą mechaniczną odporność na perforację i ścieranie
  • Dodatkowa powłoka między kciukiem a palcem wskazującym wzmacnia obszary zużycia i zwiększa trwałość rękawicy
Idealny do przenoszenia ostrych części w suchym lub wilgotnym otoczeniu.
Gauge: 10
Colour: blue/beige
EN 388 (3344), Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (3X44C), EN 407 (X2XXXX); Kat. II