Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Perfect Poly® Workeasy Black Czarne, Honeywell Safety
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2100251/10 2100251/8 2100251/7 2100251/9
112-1631EA 182 PLN
112-1631 112-1633 112-1632 112-1634
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Perfect Poly® Workeasy Black Czarne, Honeywell Safety
Rękawice
Czarna dzianinowa rękawica 100% poliestrowa z czarną powłoką poliuretanową na dłoni i opuszkach palców. Poliester i jego poliuretanowa powłoka zapewniają dobrą odporność na ścieranie i rozdarcie.
  • Ciasna dzianina zapewnia rękawicy doskonałe wsparcie, ogranicza wnikanie brudu i zapewnia dobry dotyk
  • Powłoka PU zapewnia dobrą przyczepność
  • Wentylowane plecy i powłoka PU optymalizują oddychalność rękawicy
  • Posiada certyfikat „bez silikonu”, aby zapewnić ich zastosowanie w malowaniu
  • Jego ciemny kolor sprawia, że jest bardziej odporny na zabrudzenia, co zapewnia dłuższą żywotność
Idealny do przenoszenia drobnych produktów w suchym, lekko tłustym lub zabrudzonym otoczeniu.
Gauge: 13
Colour: Black
EN 388 (3121); Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (2121X); Kat. II.