Drukuj
Lodówki laboratoryjne Liebherr, Mediline, kompaktowe
Dostawca: Liebherr
LKUV1610 LKUV1613
471-0486EA 6900 PLN
471-0486 471-1051
Lodówki laboratoryjne Liebherr, Mediline, kompaktowe
Chłodziarki/Lodówki
Lodówki laboratoryjne MediLine z regulatorem Comfort zapewniają maksymalną przestrzeń do przechowywania o szerokości podstawy wynoszącej 60 cm. Modele podblatowe mają wysokość 820 mm i zmieszczą się pod prawie każdym stanowiskiem laboratoryjnym. Urządzenia te spełniają wysokie wymagania chłodnictwa laboratoryjnego.
  • Elektroniczny system sterowania temperaturą z regulacją temperatury z dokładnością do 0,1°C
  • Wykres wydajności temperaturowej dostępny na żądanie
  • Alarmy dźwiękowe i wizualne otwarcia drzwi i temperatury (regulowane przez użytkownika)
  • Interfejs RS485 i styk bezpotencjałowy do centralnego systemu monitorowania
  • Wewnętrzna lampa sufitowa z włącznikiem w modelach ze szklanymi drzwiami, LKV 3913 z oświetleniem LED
The forced-air cooling system in conjunction with the accurate electronic controller system ensures high temperature consistency and uniform temperature distribution in the interior. The controller stores the minimum and maximum interior temperatures, the last three temperature alarms and power failures, together with the time, date and duration of the alarm. The digital display indicates the exact temperature and the operating status. There is a secondary safety thermostat to protect contents from freezing. The refrigerant type used is hydrocarbon.
Temperature range: 3 to 16 °C.