Drukuj
VWR®, pojemniki do transportu i przechowywania, pudełko wielofunkcyjne
Dostawca: VWR Collection
216-2378EA 310 PLN
216-2378 216-2379 216-2380 216-2381 216-2383 216-2382
VWR®, pojemniki do transportu i przechowywania, pudełko wielofunkcyjne
Pudełka Pudełka transportowe
Wykonany z przezroczystego, pierwszego tłoczenia polipropylenu o jakości spożywczej. Pudełka wielofunkcyjne to mocne, przezroczyste plastikowe pojemniki, które mogą być używane do pakowania, przechowywania i transportu szerokiej gamy produktów, w tym artykułów spożywczych.
  • Przezroczysty kolor sprawia, że zawartość jest dobrze widoczna
  • Higieniczne gładkie ściany dla łatwego czyszczenia
  • Klasa żywnościowa, zamrażarka i zmywarka
  • Odpowiednie do przechowywania w temperaturze od -25 do +95 ° C
  • Możliwość układania w stos, gdy pokrywa jest na swoim miejscu, można ją układać bez pokrywy, gdy nie jest używana
  • 90% oszczędność miejsca, gdy puste
  • Pokrywa jest zabezpieczona za pomocą uchwytów klipsowych
Dostępne w dużych, średnich i małych rozmiarach, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania. Ergonomiczne uchwyty do klipsów zapewniają wygodny i bezpieczny chwyt podczas przechowywania i transportu, a ich pokrywy zapewniają doskonałą stabilność w stosie.