Drukuj
Kolby Erlenmeyera, wąska lub szeroka szyjka, super wytrzymałe, DWK LIFE SCIENCES
Dostawca: DWK Life Sciences
212172404 212275408 212173606 212174405 212175401 212273604 212274403 212171408 212171708 212176303 212177308 212272402
214-0212EA 95.1 PLN
214-0212 214-0221 214-0213 214-0214 214-0215 214-0219 214-0220 214-0210 214-0211 214-0216 214-0217 214-0218
Kolby Erlenmeyera, wąska lub szeroka szyjka, super wytrzymałe, DWK LIFE SCIENCES
Kolby Kolby Erlenmeyera
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Posiadają czytelną podziałkę oraz pole do opisu. Większa odporność mechaniczna w porównaniu do standardowych kolb erlenmeyera ze względu na zwiększenie grubości ścianek oraz wzmocnioną krawędź wylewową i podstawę. Jednolita grubość ścianek. Aby uniknąć naprężeń termicznych w szkle zalecane jest powolne i równomierne ogrzewanie kolb Erlenmeyera Super Duty.
Z nadrukowanym numerem serii.