Drukuj
Probówki testowe, szklane, bez obręczy, SCHERFF
Dostawca: DWK Life Sciences
A507512000611 A507510000611 A510013000611 A510016000711 A512516000711 A515016000711
212-0341EA 267 PLN
212-0341 212-0340 212-0342 212-0326 212-0327 212-0634
Probówki testowe, szklane, bez obręczy, SCHERFF
Probówki Probówki
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Can also be used as disposable test or culture tubes.