Drukuj
Uszczelki do zakrętek GL, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
292480805 292481107 292481304 292481904 292482806
215-2299EA 32.2 PLN
215-2299 215-2300 215-2308 215-2309 215-2310
Uszczelki do zakrętek GL, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
Silikonowe z PTFE pokryte.
  • Odporność termiczna: 130 °C (para) i 200 °C (gorące powietrze)
  • Dobra odporność chemiczna dzięki powłoce PTFE
Odpowiednie do nakrętek GL premium i z pierścieniem plombującym.