Drukuj
Butelki do płukania, kolorowe, VITLAB
Dostawca: VITLAB
132603 132605 132606 132608 132703 132705 132706 132708 1327111
215-2752EA 28.9 PLN
215-2752 215-2753 215-2754 215-2755 215-2756 215-2757 215-2758 215-2759 215-3698
Butelki do płukania, kolorowe, VITLAB
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, półprzezroczysty.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na temperaturę do +80 °C
  • Dostępny w czterech kolorach
Miękkie, łatwe do wyciskania.