Drukuj
Cryoboxy, PC, Corning®
Dostawca: Corning
431119 431120 431121
734-1877EA 922 PLN
734-1877 734-1878 734-1879
Cryoboxy, PC, Corning®
Pudełka Kriopudełka
PC, autoklawowalne.
  • Wielokrotnego użytku
  • Prążki na ściankach pudełka zapewniają pewniejszy uchwyt, nawet w rękawiczkach
  • Przeźroczysta pokrywka z kratką z numeracją
Zaprojektowane do użytku z większością krioprobówek.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes are suitable for storage down to –196 °C (–320,8 °F).
Uwaga: *Accepts internally threaded cryogenic vials only