Drukuj
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Dostawca: Bohlender
N1660-14 N1660-24
201-0284EA 705 PLN
201-0284 201-0285
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Butelki i butle Płuczki gazowe
Screw cap made from PP, base body made from PTFE and gas inlet pipe/gas distributor made from FEP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, medium płynne wchodzi w kontakt tylko z PTFE
  • Odporność na temperaturę od −200 do + 250 °C
  • Odpowiedni do zastosowań próżniowych
Bezazporowe rury wlotowe i wylotowe gazu z wężami o twardych ściankach (np. PTFE), które są połączone za pomocą opcjonalnie dostępnych laboratoryjnych połączeń śrubowych. W przypadku węży elastycznych należy stosować połączenia węży GL. Rurę wlotową można skrócić do pożądanej długości. Nakrętka ustalająca może być przesuwana niezależnie od korpusu podstawowego, a zatem cała jednostka może zostać poluzowana i ponownie przymocowana do butelki bez demontażu połączonych węży. Pasuje do butelek z gwintem GL 45 lub GLS 80 i objętości od 100 do 5000 ml. Długość rury wlotowej gazu: 300 mm.