Drukuj
Capmats dla okrągłych dołków J.T.Baker® Plate
Dostawca: Avantor
43001-0017EA 245 PLN
43001-0017
Capmats dla okrągłych dołków J.T.Baker® Plate
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Nadaje się do użycia z płytką J.T.Baker® z okrągłymi dołkami 43001-0010, 43001-0016 lub 43001-0116.