Drukuj
Zmodyfikowana podstawowa mieszanka soli do storczyków Vacin i Went
Dostawca: Apollo Scientific
PMV505A-10X1L PMV505B-10L PMV505C-50L
APOSPMV505A-10X1LEA 183 PLN
APOSPMV505A-10X1L APOSPMV505B-10L APOSPMV505C-50L
Zmodyfikowana podstawowa mieszanka soli do storczyków Vacin i Went
Pożywki do hodowli komórkowych
Contains an equivalent iron molar concentration of ferrous sulfate in place of ferric tartrate.
  • Plant tissue culture tested