Drukuj
Podłoże do storczyków lądowych (Cypripedium), zawiera 600 mg/l azotanu wapnia
Dostawca: Apollo Scientific
PMT842A-10X1L PMT842B-10L PMT842C-50L
APOSPMT842A-10X1LEA 161 PLN
APOSPMT842A-10X1L APOSPMT842B-10L APOSPMT842C-50L
Podłoże do storczyków lądowych (Cypripedium), zawiera 600 mg/l azotanu wapnia
Pożywki do hodowli komórkowych
Contains 600 mg/L calcium nitrate and 200 mg/L casein; without ammonium nitrate.
  • Plant tissue culture tested