Drukuj
Podłoże Murashige i skoog z witaminami i sacharozą
Dostawca: Apollo Scientific
PMM5501B-10L PMM5501C-50L PMM5501D-100L
APOSPMM5501B-10LEA 256 PLN
APOSPMM5501B-10L APOSPMM5501C-50L APOSPMM5501D-100L
Podłoże Murashige i skoog z witaminami i sacharozą
Pożywki do hodowli komórkowych
Modified version of product number PMM519, contains 30 g/L D-Sucrose. Plant Tissue Culture Tested. Soluble in water.