Drukuj
Podłoże do namnażania storczyków Murashige cattleya
Dostawca: Apollo Scientific
APOSPMM507C-50LEA 429 PLN
APOSPMM507C-50L APOSPMM507A-10X1L APOSPMM507B-10L
Podłoże do namnażania storczyków Murashige cattleya
Pożywki do hodowli komórkowych
Contains the macro- and micronutrients as described by Murashige and Skoog (1962). Plant tissue culture tested.