Drukuj
Mieszanka mikroelementów dla roślin drzewiastych Lloyda i McCowna
Dostawca: Apollo Scientific
PML444A-10X1L PML444B-10L PML444C-50L
APOSPML444A-10X1LEA 0 PLN
APOSPML444A-10X1L APOSPML444B-10L APOSPML444C-50L
Mieszanka mikroelementów dla roślin drzewiastych Lloyda i McCowna
Pożywki do hodowli komórkowych
Contains the WPM micronutrients described by Lloyd and McCown (1981). Plant tissue culture tested.