Drukuj
Podłoże do storczyków BM-2
Dostawca: Apollo Scientific
PMB142A-10X1L PMB142C-50L PMB142N-10L
APOSPMB142A-10X1LEA 0 PLN
APOSPMB142A-10X1L APOSPMB142C-50L APOSPMB142N-10L
Podłoże do storczyków BM-2
Pożywki do hodowli komórkowych
Contains macro/micronutrients, vitamins and plantgrowth regulators required for orchid culturePlant tissue culture testedFull specification given in appendix.
  • MFCD07370631