Drukuj
Proszek kokosowy
Dostawca: Apollo Scientific
BIPC187-100G BIPC187-1KG BIPC187-500G
APOSBIPC187-100GEA 145 PLN
APOSBIPC187-100G APOSBIPC187-1KG APOSBIPC187-500G
Proszek kokosowy
Produkty do gastronomii
A mixture of natural coconut puree and maltodextrin. Use at a concentration of 15 to 30 g/L.