Drukuj
VWR®, pompa perystaltyczna, media
Dostawca: VWR
VWR®
710-2126EA 9987 PLN
710-2126
VWR®, pompa perystaltyczna, media
Pompy Pompy perystaltyczne
Pompa perystaltyczna do przygotowania podłoży hodowlanych. Użyj go do seryjnego dozowania pożywki hodowlanej, agaru lub dowolnego płynnego rozcieńczalnika w celu wydajnego przygotowania próbki.
  • Wybierz jeden z trzech trybów dozowania: ciągły, dawka (wcześniej określona objętość), wielodawkowa (wcześniej określona objętość, z regulowaną przerwą między każdą dawką)
  • Obudowa ze stali nierdzewnej i wytrzymałego poliwęglanu
  • Obrotowy przycisk ułatwiający nawigację
  • Kompaktowy i ergonomiczny: tylko 160 mm szerokości
  • Typowa precyzja z wężykiem o średnicy wewnętrznej 3,2 mm: 9 ml: ±1,8%, 18 ml: ±1%, 225 ml: ±0,5%
  • Dozuje płyn od 50 μl - 99 L
  • Ulepszona kontrola dozowania dzięki poręcznemu pistoletowi i regulowanemu ramieniu
  • Przyjazny dla użytkownika interfejs
  • Wysokiej jakości głowice pomp Watson Marlow™
Certyfikaty: Zgodnie z ISO 7218 i FDA BAM (Podręcznik analizy bakteriologicznej).
Dodatkowe informacje: Pompa jest dostarczana z głowicą perystaltyczną Watson Marlow™, 1 zestawem zespołu dozującego 3,2 mm (dysza + łącznik butli GL 45 + filtr + wężyk + obciążnik rurki), 1 zestaw kabli zasilających (UE, UK, CH), instrukcja i świadectwo zgodności.