Drukuj
VWR®, filtry strzykawkowe
Dostawca: VWR Collection
514-1251EA 523 PLN
514-1251 514-1249 514-1250 514-1240 514-1241 514-1243 514-1244 514-1245 514-1246 514-1247 514-1248 514-1252 514-1253 514-1254 514-1255 514-1256 514-1257 514-1258 514-1259 514-1260 514-1261 514-1262 514-1263 514-1264 514-1265 514-1266 514-1267 514-1268 514-1277 514-1269 514-1270 514-1271 514-1272 514-1273 514-1274 514-1275 514-1276 514-1278 514-1279 514-1280 514-1281
VWR®, filtry strzykawkowe
Filtry Filtry strzykawkowe
Typowe zastosowania to klarowanie, sterylna filtracja, przygotowanie próbek i sterylna wentylacja.
  • Sterylne filtry pakowane w blistry są idealne do sterylnej filtracji
  • Niesterylne filtry są doskonałe do zastosowań HPLC
  • Bezpieczne biologicznie (Biosafe) zgodnie testami tworzyw sztucznych klasy VI
  • Dostępne z membraną nylonową, PES, PTFE, PVDF, CA, RC i GF (włókno szklane)
  • Dostępne z hydrofilowym lub hydrofobowym PTFE
  • Każdy filtr ma żeński wlot Luer Lock i męski wylot Luer Slip
Membrany nylonowe i PTFE są idealne do przygotowywania próbek I filtracji chemicznej małych objętości
Filtry strzykawkowe z membranami z octanu celulozy (CA) lub polieterosulfonu (PES) są idealne do sterylnej filtracji buforów, pożywek lub dodatków do hodowli tkankowych i innych substancji biologicznych Mebrana PES zapewnia dużą szybkość przepływu
Typy hydrofilowe z RC i PTFE zapewniają najlepszą odporność chemiczną zarówno dla roztworów wodnych jak i innych rozpuszczalników
Certyfikaty: Wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001:2015
Uwaga: Hydrofobowy PTFE nie jest przeznaczony do stosowania z roztworami wodnymi