Drukuj
VWR®, Odpinane opaski kablowe, poliamid 6,6
Dostawca: VWR Collection
129-1623EA 214 PLN
129-1623 129-1624 129-1625 129-1626 129-1627
VWR®, Odpinane opaski kablowe, poliamid 6,6
Pasy
Skuteczny, długotrwały system zamykania. Odpinane opaski kablowe są przeznaczone do użytku, gdy wymagane jest ponowne otwarcie.
  • Wysoka odporność na zasady, oleje, smary i pochodne olejów
  • Ograniczona odporność na kwasy
  • Nieodporny na fenole i rozpuszczalniki chlorkowe
  • Temperatura robocza: -40 do +85°C
  • Temperatura montażu: −10 do +60°C
  • Temperatura topnienia: +260°C
  • Klasa palności V2 wg UL 94
Wszechstronne, odpinane opaski kablowe są dostępne w kilku różnych rozmiarach. Właściwości blokujące tych opasek umożliwiają użytkownikowi precyzyjną regulację napięcia. Łatwe w użyciu w szerokim zakresie zastosowań, zapewniają bezpieczne rozwiązanie mocujące.