Drukuj
Podłoże do storczyków lądowych (Cypripedium), zawiera 400 mg/l azotanu wapnia
Dostawca: Apollo Scientific
PMT849A-10X1L PMT849B-10L PMT849C-50L
APOSPMT849A-10X1LEA 0 PLN
APOSPMT849A-10X1L APOSPMT849B-10L APOSPMT849C-50L
Podłoże do storczyków lądowych (Cypripedium), zawiera 400 mg/l azotanu wapnia
Pożywki do hodowli komórkowych
Contains 400 mg/L calcium nitrate, without casein. Mother flasking medium V.
  • Plant tissue culture tested