Drukuj
Mieszanka soli podstawowej Nitsch i Nitsch
Dostawca: Apollo Scientific
APOSPMN613-10LEA 0 PLN
APOSPMN613-10L APOSPMN613-50L
Mieszanka soli podstawowej Nitsch i Nitsch
Pożywki do hodowli komórkowych
With the macro/micronutrients as described by Nitsch and Nitsch, 1969 Plant tissue culture tested Full specification given in appendix.
  • MFCD00283971