Drukuj
Podłoże BM-1 orchidea
Dostawca: Apollo Scientific
PMB141A-10X1L PMB141C-50L PMB141N-10L
APOSPMB141A-10X1LEA 183 PLN
APOSPMB141A-10X1L APOSPMB141C-50L APOSPMB141N-10L
Podłoże BM-1 orchidea
Pożywki do hodowli komórkowych
Contains macro/micronutrients, vitamins and plantgrowth regulators required for orchid culturePlant tissue culture testedFull specification given in appendix.
  • MFCD07370630