Ekstrakt drożdżowy
Dostawca: Apollo Scientific
BIY1333-1KG
BIY1333-250G
BIY1333-500G
APOSBIY1333-1KGEA
1760
PLN
APOSBIY1333-1KG
APOSBIY1333-250G
APOSBIY1333-500G
Ekstrakt drożdżowy
Media do mikrobiologii
Podłoża sypkie do mikrobiologii
A dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B-complex vitamins.
- MFCD00132599