Drukuj
Proszek bananowy
Dostawca: Apollo Scientific
APOSBIPB852-100GEA 73.1 PLN
APOSBIPB852-100G
Proszek bananowy
Produkty do gastronomii
A mixture of natural banana puree and maltodextrin. Use at a concentration of 30 to 50 g/L.
  • MFCD00130601