Drukuj
Hermetyczne wiaderka zabezpieczające przed manipulacją, prostokątne
Dostawca: LAMAPLAST
1109 1107 1105
LAMA1109EA 92 PLN
LAMA1109 LAMA1107 LAMA1105
Hermetyczne wiaderka zabezpieczające przed manipulacją, prostokątne
Wiadra
Robust PP bucket with ergonomic handle. It features pressure lid with opening-off seal.
  • Rectangular shape
  • Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
  • Especially suitable in cosmetic, pharma, paint or dye industries
  • Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.