Mieszadła magnetyczne z płytą grzejną VWR® Advanced są przeznaczone do dostarczania dokładnych i powtarzalnych wyników we wszystkich obszarach zastosowania (badawczych, akademickich i przemysłowych) Dzięki zakresowi temperatur do 500 °C i prędkości mieszania do 1600 obr./min mieszadła grzejne VWR® zapewniają skuteczne mieszanie i doskonałą kontrolę temperatury. Dostępne w trzech rozmiarach i dwóch opcjach materiału płyty do wyboru.
- Doskonała jednolitość temperatury i duża moc mieszania
- Czytelny duży wyświetlacz LCD wyświetla temperaturę i prędkość
- Bezpieczeństwo stosowania
- Chłodna w dotyku i odporna na chemikalia obudowa
- 5 lat gwarancji
Sterowane mikroprocesowo jednostki wyposażone sa w przedni panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są ustawienia temperatury i prędkości oraz intuicyjne ikony
Mieszadła magnetyczne z płytą grzejną są dostępne z płyta ceramiczną lub aluminiową Białe z połyskiem płyty ceramiczne są odporne na chemikalia I łatwe do czyszczenia Trwałe aluminiowe płyty nie pękają ani nie odpryskują i zapewniają równomierną powierzchnię grzewczą Wbudowana pamięć pozwala przywrócić ostatnio ustawianą temperaturę nawet po wyłączeniu urządzenia Duża lampka ostrzegawcza gorącego symbolu zapala się gdy płyta grzejna jest używana i pozostaje włączona dopóki temperatura nie spadnie poniżej 40 °C. Urządzenia są wyposażone w nadmiarowe elementy sterujące, które wyłączają je w przypadku awarii nagrzewnicy.
Ulepszona elektronika reguluje solidna grzałkę, która szybko i skutecznie doprowadza próbki do pożądanej temperatury Niskoprofilowa konstrukcja wykorzystuje minimalną przestrzeń na stole i pozwala na użytkowanie pod dygestorium Obudowa urządzenia wykonana jest z polimeru odpornego na ciepło i chemikalia, który pozostaje chłodny w dotyku podczas pracy Konstrukcja odporna na zalanie odprowadza płyny z elementów wewnętrznych w przypadku rozlania.
Dostępne są również odpowiednie płyty grzejne (samo grzanie 442-1269) lub mieszadła bez grzania (samo mieszanie 442-1310).
Certyfikaty: Zgodny z dyrektywą RoHS Lista TUV
Dodatkowe informacje: Dostarczane z trójżyłowym przewodem o długości 234 cm z wtyczką Płyty grzejne są dostarczane z magnetycznym prętem mieszającym pokrytym PTFE