Drukuj
Płytka J.T.Baker® z kwadratowymi dołkami
Dostawca: Avantor
43001-0020EA 452 PLN
43001-0020 43001-0062 43001-0066
Płytka J.T.Baker® z kwadratowymi dołkami
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
Te płytki z głębokimi kwadratowymi dołkami, wykonane z nieużywanego PP, zostały zaprojektowane z myślą o uproszczeniu wymiany płytek w systemach zautomatyzowanych. Są one również idealne do hodowli komórkowych i bakteryjnych.
  • Odporność na substancje chemiczne
  • Stożkowe dno w płytkach 24- i 48-dołkowych maksymalizuje ilość usuwanego płynu i pomaga w ponownym zawieszaniu
  • Zaokrąglone dno w płytkach 96-dołkowych
  • Brak krawędzi wewnętrznych zakłócających zbieranie kulek magnetycznych
  • Uniesione obrzeża poprawiające zamykanie na gorąco
  • Stożkowa podstawa ułatwia zatężanie, odtwarzanie i odwirowywanie próbek
Maksymalna pojemność użytkowa.