Drukuj
Płytka J.T.Baker® z okrągłymi dołkami
Dostawca: Avantor
43001-0010EA 437 PLN
43001-0010 43001-0016 43001-0116
Płytka J.T.Baker® z okrągłymi dołkami
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
Made of virgin PP to minimise extractables.
  • Uniesione obrzeże zapobiegające skażeniu krzyżowemu i zapewniające lepsze zamknięcie zgrzewane
  • Dostępne również bez obrzeży w celu umożliwienia wkładania fiolek lub stosowania zamknięć samoprzylepnych
  • Okrągłe dno zapewniające optymalne mieszanie i odzysk
  • Nadają się do użytku w zautomatyzowanych systemach przetwarzania próbek
  • Możliwość przechowywania w temperaturze −80 °C
Płytka J.T.Baker® Plus z okrągłymi dołkami z odpowietrznikami i uniesionymi obrzeżami do rozmrażania próbek.