Drukuj
Butelki, wąska szyjka, kwadratowe, PC, bez zakrętek, Nalgene®
Dostawca: Avantor
43001-0102EA 855 PLN
43001-0102 43001-0103 43001-0101
Butelki, wąska szyjka, kwadratowe, PC, bez zakrętek, Nalgene®
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
PP, płytka 96-dołkowa z dołkami stożkowymi.
  • Dzięki styczności płytek J.T.Baker® Medio do przechowywania potrzeba mniej niż 50% przestrzeni
  • Kod alfanumeryczny pomagający w identyfikacji i rejestracji pojedynczych próbek
  • Wyższe obrzeża dołków umożliwiające hermetyczne zamknięcie
  • Stożkowe dołki pomagające w mieszaniu próbek
Płytka J.T.Baker® Medio idealnie nadaje się do przechowywania w miejscach o małej przestrzeni (lodówkach).