Drukuj
Płytka J.T.Baker® 96
Dostawca: Avantor
43001-0117EA 515 PLN
43001-0117 43001-0118 43001-0119 43001-0600
Płytka J.T.Baker® 96
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
Płytka J.T.Baker® z 96 okrągłymi dołkami, wykonana z PS, jest idealna do zastosowań ELISA.
  • Kod alfanumeryczny pomagający w identyfikacji próbek
  • Kształt płytki znacznie zmniejszający konieczność przenoszenia próbek
  • Znormalizowane wymiary (128 × 85 mm) zapewniające kompatybilność z najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami laboratoryjnymi