Drukuj
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu MP
Dostawca: Avantor
J.T.Baker®
49209-2105EA 2540 PLN
49209-2105 49209-0105
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu MP
Końcówki do pipet
Nadaje się do użytku z instrumentami Roche MagNA Pure. Dostępny w wersji przewodzącej, z filtrem oraz w wersji z oznaczeniem CE-IVD do zastosowań w diagnostyce klinicznej.
  • Produkowane w warunkach pomieszczenia czystego (pomieszczenie czyste klasy 8)
  • Najnowocześniejszy sposób kontroli jakości
  • Tace znakowane kodami kreskowymi do zautomatyzowanej identyfikacji
  • Poziom czystości: czyste PCR
  • Idealnie nadają się do analiz o wysokiej przepustowości
  • Pakowane w blistrach
Za walidację końcówek na instrumencie pod kątem określonych zastosowań odpowiada użytkownik.