Drukuj
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu DX
Dostawca: Avantor
49136-0000EA 258 PLN
49136-0000 49137-0000
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu DX
Końcówki do pipet
Nadaje się do stosowania w instrumentach Dynex DSX i DS2. Dostępny w wersji nieprzewodzącej, bez filtra, w stojaku kontenerowym oraz w wersji z oznaczeniem CE-IVD do zastosowań w diagnostyce klinicznej.
  • 108 końcówek w jednym zoptymalizowanym pojemniku z pokrywą
  • Opracowane specjalnie do automatycznego przetwarzania próbek
  • Najwyższa jakość w zakresie kompatybilności i czystości
  • Niebieskie końcówki do pobierania próbek w celu wzrokowej identyfikacji końcówek
Za walidację końcówek na instrumencie pod kątem określonych zastosowań odpowiada użytkownik.