Drukuj
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu TE
Dostawca: Avantor
49002-0000EA 10000 PLN
49002-0000 49002-0006 49002-0007 49002-0106 49003-0000 49003-0006 49003-0007 49003-0106 49003-0107 49006-0000 49006-0006 49006-0106 49006-0107 49033-0000 49033-0006 49033-0106 49102-0000 49103-0000 49002-1106 49002-1107 49003-1106 49003-1107 49006-1106 49006-1107 49033-1106 49102-1106 49103-1106 49106-1106 49102-0006 49103-0006 49106-0000 49133-0000 49002-3106 49003-3106 49102-3106 49103-3106 49002-2006 49002-2106 49003-2106 49024-0008 49002-0117 49026-0017 49026-0117
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu TE
Końcówki do pipet
Nadaje się do stosowania na Tecan Freedom EVO lub Tecan Fluent. Dostępne w wersji przewodzącej i nieprzewodzącej, z filtrem lub bez oraz w wersji z oznaczeniem CE-IVD do zastosowań w diagnostyce klinicznej.
  • Wyprodukowane w warunkach cleanroom (klasa cleanroom 8)
  • Najnowocześniejsza kontrola jakości
  • Idealny do analizy o wysokiej przepustowości
  • Pakowane w karton lub blister
Końcówki do robotów J.T.Baker® typu TE są odpowiednie do użytku z Tecan Freedom EVO (zwykle używa końcówek w tacce S-Tray = tacka wisząca), Tecan Fluent (zwykle używa końcówek w tacce C dla pudełka z końcówkami w formacie ANSI/SLAS) i innych robotów OEM instrumenty.
Za walidację końcówek na instrumencie pod kątem określonych zastosowań odpowiada użytkownik.
Informacje do zamówienia: Empty tip boxes need to be ordered separately for single stack refill C-trays.