Drukuj
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu ST
Dostawca: Avantor
49000-0000EA 9300 PLN
49000-0000 49000-0006 49001-0000 49001-0106 49000-1106 49001-1106 49001-3106 49000-2000 49001-2000
J.T.Baker®, końcówki do robotów typu ST
Końcówki do pipet
Nadaje się do użycia w analizatorze Euroimmun. Dostępny w wersji przewodzącej, z filtrem lub bez, oraz w wersji z oznaczeniem CE-IVD do zastosowań w diagnostyce klinicznej.
  • Manufactured under cleanroom conditions (cleanroom Class 8)
  • Conductive tips for liquid level sensing
  • Ideal for dosing even small volumes with high precision and without contamination
Końcówki zrobotyzowane J.T.Baker® typu ST są odpowiednie do stosowania w analizatorze Euroimmun i innych przyrządach zrobotyzowanych korzystających z tej samej głowicy pipetującej.
Za walidację końcówek na instrumencie pod kątem określonych zastosowań odpowiada użytkownik.