Drukuj
Hybrydowy mikroskop automatyczny (pionowy + odwrócony + fluorescencja + światło przechodzące), ECHO Revolution
Dostawca: DISCOVER ECHO
VIBE0002 RNCU0001 RNJY0001 RNCO2001 RNHM2001
ECHLVIBE0002EA 18640 PLN
ECHLVIBE0002 630-3340 630-3341 630-3354 630-3356
Hybrydowy mikroskop automatyczny (pionowy + odwrócony + fluorescencja + światło przechodzące), ECHO Revolution
Mikroskopy
Ten „wszystko w jednym” automatyczny mikroskop hybrydowy może być używany do obserwacji w pozycji pionowej i odwróconej.
  • Obrazowanie komórek na żywo — umożliwia przeglądanie i rejestrowanie próbki na żywo za pomocą zautomatyzowanej mikroskopii poklatkowej
  • Inkubator stołowy (opcjonalny) - zapewnia optymalne warunki do utrzymania żywotności próbki
  • Wielokanałowy — przechwytywanie i nakładanie wielu długości fal we fluorescencji
  • Wielopunktowy - możliwość ustawienia wielu punktów akwizycji do przeglądania i ponownego przeglądania w czasie
  • Łączenie obrazów - przechwytywanie i łączenie w celu utworzenia dużych obrazów FOV w wysokiej rozdzielczości
  • Z-stack - akwizycja i układanie obrazów w wielu płaszczyznach ogniskowych
  • Automatyczne ustawianie ostrości - automatycznie wyszukuje i śledzi najlepsze płaszczyzny Z do ustawiania ostrości
  • Hyperscan - szybkie łączenie obrazów
Kamera monochromatyczna 5 MP i kamera kolorowa 5 MP Brightfield CMOS. Inteligentny uchwyt obiektywu — umożliwia interfejsowi oprogramowania automatyczne rozpoznanie używanego obiektywu. Oprogramowanie Hyperscan (opcjonalne) — ultraszybkie skanowanie i łączenie obrazów mozaikowych przy dużej szybkości klatek kamery.
Illumination technique: Brightfield and Epi-fluorescence (phase contrast available as an option). Ultra-bright LEDs with 50000-hour lifespan. Touch screen functions drive cameras and illumination, replacing manual turrets and levers. Traditional eyepieces are replaced by a 32" 4K display for easier viewing. The upright observation method is ideal for viewing glass slides. Useful for water dipping applications. The inverted observation method is suitable for viewing live samples in fluidic chambers such as dishes and well plates. It also allows for easier manipulation of samples. Ideal for long working distance applications.
Informacje do zamówienia: Do uzupełnienia obiektywami, filtrami i kostkami świetlnymi oraz kondensatorami (wszystkie sprzedawane osobno).
Dodatkowe informacje:
Supplied with a 32" 4K monitor, keyboard and mouse, motorised epi-fluorescence turret, brightfield and fluorescence cameras, power supply, automated precision X/Y stage, and lens cloth.