Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
22557.360EA
1360
PLN
22557.360
22557.460
22557.230
22557.290
Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny, GPR RECTAPUR®
Celite® 545, pomocniczy materiał filtracyjny
Diatomaceous silica for filtration.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Formuła:
SiO₂ |
Numer MDL:
MFCD00132803 Numer CAS: 68855-54-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification | Passes test |
pH (25°C; 10%) | ≥ 8,5 |
Loss on ignition (600 °C) | ≤ 0.6% |
Particle size (< 0.1 mm) | ≥ 60% |