Drukuj
J.T.Baker® DILUT-IT™, roztwory buforowe, koncentrat
Dostawca: Avantor
4795.EA 184 PLN
4795. 4796. 4850. 4851. 4853. 4854. 4857.
J.T.Baker® DILUT-IT™, roztwory buforowe, koncentrat
Bufory Bufory pH
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST