Drukuj
Systemy oczyszczania wody ultraczystej, Milli-Q® EQ 7000
Dostawca: Merck
EQ7000HMI SMEQ00KT WMEQ0DKT WMEQ0RKT BTEQ0DKT
171-1399EA 6300 PLN
171-1399 171-1429 171-1430 171-1431 171-1478
Systemy oczyszczania wody ultraczystej, Milli-Q® EQ 7000
Systemy oczyszczania wody Systemy czystej i ultra czystej wody
Aby zapewnić wiarygodne, wysokiej jakości wyniki badań naukowych, potrzebujesz niezmiennie wysokiej jakości ultraczystej wody. System wody ultraczystej Milli-Q® EQ 7000 został zaprojektowany do wytwarzania wody ultraczystej o stałej jakości [rezystywność 18,2 MΩ·cm @ 25 °C; całkowity węgiel organiczny (TOC) ≤5 ppb], który można dostosować do specyficznych wymagań aplikacji każdego użytkownika. Ponadto szereg inteligentnych funkcji konstrukcyjnych ułatwia dozowanie wody w razie potrzeby i tam, gdzie jest to potrzebne w laboratorium. System wody ultraczystej zaprojektowany przez naukowców dla naukowców.
  • Trzy prędkości przepływu lub dozowanie wolumetryczne jednym dotknięciem
  • Dozownik montuje się tam, gdzie chcesz, do 3 m od systemu
  • Pewność podczas pracy dzięki lampkom 'Sprawdź i wydaj'
  • Wiele ustawień oszczędzających miejsce: na lub pod ławką lub na ścianie
  • Dostosuj jakość wody za pomocą filtrów końcowych dostosowanych do aplikacji
  • Opcja pedału nożnego dozowania bez użycia rąk
  • Duży, intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę systemu i dostęp do danych
  • Ekran montuje się tam, gdzie chcesz, do 3 metrów od systemu
  • Szybkie monitorowanie jakości zapewnia każde dozowanie
  • Wbudowane własne miary wskaźnika TOC w miejscu użycia
Wybierz opcję instalacji, która Ci odpowiada. System Milli-Q® EQ 7000 można zainstalować w kompaktowej konfiguracji stołowej, z punktem dozowania Q-POD® i ekranem dotykowym bezpośrednio przymocowanym do jednostki produkcyjnej lub można ustawić instalację naścienną, z dozownikiem i/ lub ekran zainstalowany w odległości do 3 m od jednostki głównej.
Opcje montażu jednostki produkcyjnej: Na stole; pod ławką; lub na ścianie.
Opcje dozownika Q-POD® i ekranu dotykowego: Montowane na systemie; lub naścienny, do 3 m od instalacji.
Opcje paszy z czystą wodą* z: pętli dystrybucyjnej; lub roztwór do przechowywania czystej wody Milli-Q® (* woda zasilająca musi być wstępnie uzdatniona za pomocą jednej z następujących technologii oczyszczania: elektrodejonizacja Elix® (EDI), dejonizacja (DI), odwrócona osmoza (RO) lub destylacja).
Certyfikaty: Spełnia lub przewyższa specyfikacje jakości wody opisane przez następujące organizacje: Farmakopea Europejska, Farmakopea USA, Farmakopea Japońska, Farmakopea Chińska, ASTM® D1193, ISO 3696, Chińska Norma Krajowa GB/T 6682, Chińska Norma Krajowa GB/T 33087, JIS K 0557 , Instytut Norm Klinicznych i Laboratoryjnych (CLSI®).
Informacje do zamówienia: Akcesoria częściowo dołączone do systemu głównego. Aby uzyskać kompletny system, należy dodatkowo zamówić zalecane akcesoria i materiały eksploatacyjne.
Dodatkowe informacje: Model 171-1413 zawiera tylko jednostkę oczyszczania EQ7000.
Model 171-1432 zawiera jednostkę oczyszczania EQ7000, interfejs człowiek-maszyna (HMI), Q-Pod i zestaw montażowy systemu dla Q-Pod.
Model 171-1433 zawiera jednostkę oczyszczania EQ7000, interfejs człowiek-maszyna (HMI), Q-Pod, zestawy montażowe systemu dla Q-Pod i HMI.