Bakteryjna rekombinowana dehydrogenaza jabłczanowa
Dostawca: Apollo Scientific
BIB3088-100KU
BIB3088-25KU
APOSBIB3088-100KUEA
2000
PLN
APOSBIB3088-100KU
APOSBIB3088-25KU
Bakteryjna rekombinowana dehydrogenaza jabłczanowa
Enzymy
Lyophilized powder. Host cell: E. Coli.Specific activity: IU/mg protein>550units. IU per 1mg powder is approximately 400 units.