Drukuj
Manganian(VII) potasu 0,02 mol/l 0,1 N roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
Dostawca: VWR Chemicals
31456.295EA 310 PLN
31456.295
Manganian(VII) potasu 0,02 mol/l 0,1 N roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny standardised against ferrous ethylenediammonium sulphate
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2% accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/L
NIST traceable Confirmed
Conforms to Reag.Ph.Eur. Passes test
Standardised against C₂H₈N₂.Fe.2H₂SO₄ Passes test