Drukuj
Środek odkażający, DNA-ExitusPlus™ bez wskaźnika
Dostawca: Apollo Scientific
DNA-ExitusPlus™
APOSBIA7409-100MLEA 291 PLN
APOSBIA7409-1L APOSBIA7409-100ML APOSBIA7409-250ML APOSBIA7409-500ML APOSBIA7409-5X500
Środek odkażający, DNA-ExitusPlus™ bez wskaźnika
Środki czystości Środki odkażające
Indicator-free version of DNA-ExitusPlus™. Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
Dodatkowe informacje: Supplied in spray bottles.